Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Treviso
L’ajustement confortable pour le creusement des pieds offre au porteur une sensation de pieds naturellement légers et aérés. Les dessus résistants à l’eau et une semelle intérieure tissée rendent les chaussures pratiquement résistantes à la pénétration. La semelle extérieure 100 % en caoutchouc nitrile repousse les liquides, nocifs ou non et procure une meilleure adhérence sur presque toutes les surfaces.
Marque:  Emma Safety Footwear MM10509241
Informations supplémentaires : Poids : 1.43500kg
Code produit. 15928151
  • 163.24€ / 1 paire
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
  • Chaussure de travail O3 - sans bout en acier avec plaque de semelle
  • Construction en cuir pleine fleur
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile
  • Sans métal
  • Doublure sans chrome
  • Certification ESD
  • Sanitized
Spécification
Spécification
EN ISO 20347:2012
Noir
Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être
41
Lacets
Trévise
Cuir