Learn More
Thermo Scientific™ Réactif Tri-Sil TP (TMSI : Pyridine)
Effectuez la dérivatisation de composés hydroxyles, en particulier des hydrates de carbone, grâce au réactif Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI : pyridine).
297.56€ - 764.48€
Spécification
Concentration standard | 65 à 80, 20 à 25 % |
---|---|
À utiliser avec | GC |
Stockage | 2°C à 8°C |
Composants standard | Pyridine, 1-(triméthylsilyl)-1H-imidazole |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11597831
|
Thermo Scientific™
TS-49230 |
10 ampoules de 1 ml |
297.56€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11597680
|
Thermo Scientific™
TS-49231 |
25 ml |
764.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Effectuez la dérivatisation de composés hydroxyles, en particulier des hydrates de carbone, grâce au réactif Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI : pyridine). Contenant du TMSI dans de la pyridine, ce réactif permet de silyler les alcools et phénols, les acides organiques, les hydroxylamines, les acides aminés, les hydrates de carbone, les flavonoïdes, les glycols et polyglycols, les nucléotides, les stéroïdes, les acides hydroxyles, les barbituriques, les stupéfiants, les indoles et les vitamines.
Informations supplémentaires sur le produit
Ne réagit pas avec les amines
Peut être utilisé en présence d’eau tant qu’il y a suffisamment de réactif présent pour réagir à la fois avec l’eau et avec l’échantillon.
Spécification
65 à 80, 20 à 25 % | |
GC | |
2°C à 8°C | |
Pyridine, 1-(triméthylsilyl)-1H-imidazole |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.