Learn More
Citrate de Tri-Sodium dihydrate, pour électrophorèse, Fisher Chemical
Marque:  Fisher Chemical S/P500/53
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 6132-04-3 Poids : 0.50000kg
Quantité 500g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Code produit. 10020330
  • 34.40€ / 500g
Expédition estimée: 22-07-2022
Description
Tri-Sodium Citrate Dihydrate, for Electrophoresis
Spécification
Identifiants chimiques
6132-04-3
294.10
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
71474
trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
C6H9Na3O9
150031
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CHEBI:32142
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
6132-04-3
>300°C
500g
150031
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
71474
294.09g/mol
Récipient de poudre en plastique
Blanc
8.4
C6H9Na3O9
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
294.10
CHEBI:32142
Solide
Vidéos
FDS Documents