Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétiques triangulaires en PTFE en forme de prisme
Une solution idéale pour l’agitation de liquides en laboratoire.
47.10€ - 142.00€
Spécification
Description | En forme de cale triangulaire |
---|---|
Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
Quantité | 10/boîte |
Forme | Triangulaire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12005292
|
BRAND™
137815 |
10 mm | 35 mm |
59.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12095282
|
BRAND™
137810 |
8 mm | 25 mm |
47.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10782521
|
BRAND™
137817 |
14 mm | 40 mm |
91.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11854100
|
BRAND™
137820 |
12 mm | 50 mm |
97.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10668691
|
BRAND™
137822 |
14 mm | 55 mm |
91.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10039820
|
BRAND™
137826 |
16 mm | 80 mm |
142.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10762351
|
BRAND™
137812 |
14 mm | 25 mm |
107.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Idéals pour la dissolution de solides et le mélange des sédiments grâce à une action de grattage
- La surface angulaire crée une turbulence élevée même à de faibles vitesses
- Fournis par boîtes de 10
Spécification
En forme de cale triangulaire | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
10/boîte | |
Triangulaire |