Learn More
TRIB1 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498123 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498123 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498123 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335100IR
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
TRIB1 Polyclonal antibody specifically detects TRIB1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TRIB1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 755
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène C8FWG-protein-coupled receptor induced protein, GIG-2, GIG2G-protein-coupled receptor-induced protein 2, G-protein-coupled receptor-induced gene 2 protein, SKIP1, TRB-1, TRB1phosphoprotein regulated by mitogenic pathways, tribbles homolog 1, tribbles homolog 1 (Drosophila), tribbles-like protein 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 203-372 of human TRIB1 (NP_079471.1).,, Sequence:, LGDLKLRKFVFSTEERTQLRLESLEDTHIMKGEDDALSDKHGCPAYVSPEILNTTGTYSGKAADVWSLGVMLYTLLVGRYPFHDSDPSALFSKIRRGQFCIPEHISPKARCLIRSLLRREPSERLTAPEILLHPWFESVLEPGYIDSEIGTSDQIVPEYQEDSDISSFFC
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10221
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG