missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trichohyalin Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-93477-0.1ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Trichohyalin Polyclonal antibody specifically detects Trichohyalin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Trichohyalin | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| THL, TRHY, trichohyalin | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 100-300 of human TCHH (NP_009044.2). RARCDGKESLLQDRRQEEDQRRFEPRDRQLEEEPGQRRRQKRQEQERELAEGEEQSEKQERLEQRDRQRRDEELWRQRQEWQEREERRAEEEQLQSCKGHETEEFPDEEQLRRRELLELRRKGREEKQQQRRERQDRVFQEEEEKEWRKRETVLRKEEEKLQEEEPQRQRELQEEEEQLRKLERQELRRERQEEEQQQQRL | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
| 7062 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu