Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants ultra-légers Tricoton
Click to view available options
Dimensions:
9
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Excellents pour la manipulation de petites pièces.
- Épaisseur de tricot calibre 13.
- Peuvent être portés sous un autre gant.
- Tricot léger.
- Bien ajustés.
- Bon toucher.
- Confortables.
- pH neutre.
- 100 % coton (non traité).
- Absorbent la sueur.
- Protège contre les petites coupures.
- Les couleurs vives favorisent l’hygiène et la propreté.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | PSA CE de catégorie 1, attestation CE certificat d’examen de type CE, aucun certificat d’examen de type CE n’est requis |
| Procédure de nettoyage | Contactez Honeywell Safety pour obtenir des informations sur le nettoyage |
| Structure | String Knit |
| Description | Tricoton |
| Matériau | Coton |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 9 |
| À utiliser avec (application) | Gastronomie, industrie alimentaire, logistique, industrie en général, industrie automobile et fournisseurs |
| Quantité | 1/boîte |
| Longueur (métrique) | 23 mm |