Learn More
Hémiacétal d’éthyle trifluoroacétaldéhyde, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
57.70€ - 214.00€
Identifiants chimiques
CAS | 433-27-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7F3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.09 |
Numéro MDL | MFCD00000441 |
Clé InChI | KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol |
CID PubChem | 9897 |
Nom IUPAC | 1-éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol |
SMILES | CCOC(C(F)(F)F)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10001530
|
Thermo Scientific Acros
139710050 |
5 mL | Flacon en verre |
57.70€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10021540
|
Thermo Scientific Acros
139710250 |
25 mL | Flacon en verre |
214.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
433-27-2 | |
144.09 | |
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N | |
9897 | |
CCOC(C(F)(F)F)O |
C4H7F3O2 | |
MFCD00000441 | |
trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol | |
1-éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol |
Spécification
Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal | |
433-27-2 | |
1.2400g/mL | |
39°C | |
88% min. (GC) | |
CF3CH(OC2H5)OH | |
MFCD00000441 | |
1.24 | |
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N | |
1-éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol | |
9897 | |
90% |
90% | |
Incolore | |
104°C to 105°C (745.0 mmHg) | |
Authentique | |
C4H7F3O2 | |
1.3410 to 1.344 | |
01, IV, 3133 | |
trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol | |
CCOC(C(F)(F)F)O | |
144.09 | |
144.09 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-087-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KK9000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only