Learn More
Acide trifluoroacétique, 99,5 %, pour la biochimie, Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Acros 293810025
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 76-05-1 Poids : 5.34000kg Transport : UN number : 2699 Chem class : 8 Pack group : I
Quantité | 2.5L |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
pour la biochimieIdentifiants chimiques
76-05-1 | |
114.023 | |
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N | |
6422 | |
acide 2,2,2-trifluoroacétique |
C2HF3O2 | |
MFCD00004169 | |
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoracetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova | |
CHEBI:45892 | |
C(=O)(C(F)(F)F)O |
Spécification
Trifluoroacetic acid | |
99.5% | |
CF3CO2H | |
02, II, 186 | |
10ppm max. | |
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoracetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova | |
C(=O)(C(F)(F)F)O | |
114.023 | |
CHEBI:45892 | |
Liquide | |
99.5% | |
72.0°C | |
-15.0°C | |
50ppm max. | |
Flacon en verre | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ether, acetone, ethanol, benzene,, ccl4, hexane, methanol, xylene and hexane | |
10ppm max. |
76-05-1 | |
C2HF3O2 | |
MFCD00004169 | |
01,1219; 02,433; 03,305; 04,530; 05,695; 06,613; 07,388; 08,503; 09,483; 10,418; 11,557; 12,529; 14,322; 15,338; 16,83; 17,340 | |
15, 9847 | |
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N | |
acide 2,2,2-trifluoroacétique | |
6422 | |
114.02 | |
1.5350g/mL | |
Biochimie | |
Sans désignation | |
2.5L | |
Authentic | |
1.3 | |
1.535 | |
0.05% max. (Coulometric) |
Sécurité et traitement
- Trifluoroacetic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H332-Nocif par inhalation.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.