missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM21/SSA1 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18217004 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18217004 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18217004 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP137009

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

TRIM21/SSA1 Polyclonal specifically detects TRIM21/SSA1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TRIM21/SSA1
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1.0 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunoprecipitation 5-15 ug/mg lysate, Western Blot (Negative)
Formule Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Alias de gène 52 kDa ribonucleoprotein autoantigen Ro/SS-A, 52 kDa Ro/SSA, E3 ubiquitin-protein ligase TRIM21, EC 6.3.2.-, rhTRIM21, RNF81RING finger protein 81, ro(SS-A), RO52SS-A, Sicca syndrome antigen A, Sjoegren syndrome type A antigen, Sjogren syndrome antigen A1 (52kDa, ribonucleoprotein autoantigen SS-A/Ro), SSA1SSA, tripartite motif containing 21,52 kDa Ro protein, tripartite motif-containing 21, Tripartite motif-containing protein 21
Symboles de gène(s) TRIM21
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen for this product maps to a region between residue 250 and 300 of human Sjogren syndrome antigen A1 using the numbering given in entry NP_003132.2 (GeneID 6737).
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6737
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.