Learn More
TRIM23 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NB100-78620
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18157099
  • 629.00€ / 100µL
Description
TRIM23 Polyclonal specifically detects TRIM23 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
TRIM23
Polyclonal
Unconjugated
PBS (pH 7), 20% Glycerol with 0.025% Proclin 300
TRIM23
Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the N-terminus region of human TRIM23. The exact sequence is proprietary.
Affinity Purified
RUO
Primary
TRIM23. Human and Mouse. Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Rhesus Monkey (100%).
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
1.0mg/mL
Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen
ADP-ribosylation factor domain protein 1, 64kDa, ADP-ribosylation factor domain-containing protein 1, ARD1GTP-binding protein ARD-1, ARF domain protein 1, ARFD1, E3 ubiquitin-protein ligase TRIM23, EC 6.3.2.-, RNF46RING finger protein 46, tripartite motif containing 23, tripartite motif protein TRIM23, tripartite motif-containing 23, Tripartite motif-containing protein 23
Rabbit
64 kDa
100 μL
Signal Transduction, Zinc Finger
373
Human, Mouse
IgG
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only