missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM27 Antibody (PCRP-TRIM27-1B3), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Code produit 18539350 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18539350 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18539350 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308579AF405

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

TRIM27 Monoclonal antibody specifically detects TRIM27 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TRIM27
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array
Classification Monoclonal
Clone PCRP-TRIM27-1B3
Conjugué Alexa Fluor 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Ret finger proteinRING finger protein 76, RFPtripartite motif protein TRIM27, RNF76RFP transforming protein, tripartite motif containing 27, tripartite motif-containing 27, Tripartite motif-containing protein 27, zinc finger protein RFP
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human TRIM27 protein (Uniprot: P14373)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5987
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.