Learn More
TRIM29 Antibody (TRIM29/1041), HRP, R&D Systems™
Code produit 18610396 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610396 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18610396 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP247808H
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TRIM29 Monoclonal antibody specifically detects TRIM29 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TRIM29
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone TRIM29/1041
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène Ataxia telangiectasia group D-associated protein, ATDC, ATDC ataxia-telangiectasia group D-associated protein, FLJ36085, tripartite motif containing 29, tripartite motif protein TRIM29, tripartite motif-containing 29, tripartite motif-containing protein 29
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (126 Amino acid residues between aa 1-200) of human TRIM29 protein (Uniprot: Q14134)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23650
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Gamme de produits Novus