missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM38 Antibody (933011) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Code produit 30666518 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30666518 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30666518 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB9104A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

TRIM38 Monoclonal antibody specifically detects TRIM38 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TRIM38
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone 933011
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène MGC8946, RING finger protein 15RORETRo/SSA ribonucleoprotein homolog, RNF15, tripartite motif containing 38, tripartite motif-containing 38, tripartite motif-containing protein 38, Zinc finger protein RoRet, zinc-finger protein RoRet
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E.coli-derived recombinant human TRIM38, Leu190-Ile414, Accession # O00635
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction, Zinc Finger
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10475
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.