Learn More
TRIM45 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3A7H11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | TRIM45 |
|---|---|
| Clone | 3A7H11 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16829175
|
Proteintech
66896-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16819175
|
Proteintech
66896-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The TRIM45 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TRIM45. This antibody recognizes human antigen. The TRIM45 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
| TRIM45 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 80263 | |
| Primary |
| 3A7H11 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG1 |