missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM56 Antibody (OTI5A1), DyLight 650, Novus Biologicals™

Code produit 18195837 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18195837 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18195837 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP274613C

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

TRIM56 Monoclonal specifically detects TRIM56 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TRIM56
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone OTI5A1
Conjugué DyLight 650
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène DKFZp667O116, E3 ubiquitin-protein ligase TRIM56, EC 6.3.2.-, RING finger protein 109, RNF109FLJ35608, tripartite motif containing 56, tripartite motif-containing 56, Tripartite motif-containing protein 56
Symboles de gène(s) TRIM56
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 311-554 of human TRIM56 (NP_112223) produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Zinc Finger
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 81844.0
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.