Learn More
BTX™ Triple Electroporation Tweezertrode
Triple Electroporation Tweezertrode is a reusable non-invasive, tweezer-style electrode for drug or gene delivery in animal tissues.
5875.00€
Spécification
Autoclavable | Not Autoclavable |
---|---|
Type | Tweezers |
Jetable | Reusable |
À utiliser avec (équipement) | ECM 830, ECM 2001, Gemini X2 |
Stérilité | Non-sterile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15741078
|
BTX™
450493 |
3 mm |
5875.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Triple Tweezertrodes have:
- Three electrode contacts with adjustable position and polarities
- Improves electrical field distribution for in utero electroporation applications
Compatability:
- ECM830
- ECM2001+
- Gemini X2
- Connect to BTX generators using the Tweezertrode Connection cables (45-0204)
Applications:
- In vivo drug or gene delivery
- Ex vivo drug or gene delivery
- In utero drug or gene delivery
Tweezertrodes may be cleaned with a mild detergent and sterilized with 70% ethanol or ethylene oxide.
Spécification
Not Autoclavable | |
Reusable | |
Non-sterile |
Tweezers | |
ECM 830, ECM 2001, Gemini X2 |