Learn More
Bochem™ Trépied
Bochem™ Tripod available with welded feet or screwed feet.
Marque:  Bochem™ 5231
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10048501
  • 24.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2024
Description
  • Pieds soudés sur acier inoxydable
  • Pieds vissés sur fonte trempée
Spécification
Spécification
Fonte trempée
120 mm
Pieds vissés
210 mm
Trépied