Learn More
Tampon TBE, Tris-Borate-EDTA, 1 X de solution, électrophorèse, Fisher BioReagents
Marque: Fisher Bioreagents BP2430-4
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 610769-35-2 Poids : 4.05000kg
Description
Tris–Borate–EDTA (TBE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.Spécification
Tris-Borate-EDTA | |
77-86-1,6381-92-6,10043-35-3,7732-18-5 | |
8.2 to 8.4 | |
4 L | |
Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron. | |
Protease free | |
Électrophorèse |
1X Solution | |
Incolore | |
Liquide | |
Exempt de DNase | |
Poly CUBE | |
TBE |