Learn More
TRP1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 351.27€
Spécification
Antigène TRP1
Concentration 400 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Conjugué Unconjugated
Forme Liquid
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30235157
Afficher les documents
Proteintech
16672-1-AP-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
133.74€
129.00€ / 20µL
Économisez 4.74€
3% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30237190
Afficher les documents
Proteintech
16672-1-AP-150UL
150 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The TRP1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TRP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TRP1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
TRP1
Western Blot, ELISA
Liquid
Human, Mouse, Rat
CAS2; CATB; GP75; TRP; TYRP; b-PROTEIN
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
400 μg/mL
Unconjugated
Rabbit
7306
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.