Learn More
TRP2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18653141 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18653141 0.02 mL 0.02mL
18658411 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18653141 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2931610.02ml
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
TRP2 Polyclonal antibody specifically detects TRP2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TRP2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène dopachrome delta-isomerase, dopachrome tautomerase (dopachrome delta-isomerase, tyrosine-related protein 2), DT, EC 5.3.3.12, L-dopachrome tautomerase, TRP2, TRP-2, Tyrosinase-related protein 2, TYRP2, TYRP2L-dopachrome Delta-isomerase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-350 of human DCT (NP_001913.2). NVCGSQQGRGQCTEVRADTRPWSGPYILRNQDDRELWPRKFFHRTCKCTGNFAGYNCGDCKFGWTGPNCERKKPPVIRQNIHSLSPQEREQFLGALDLAKKRVHPDYVITTQHWLGLLGPNGTQPQFANCSVYDFFVWLHYYSVRDTLLGPGRPYRAIDFSHQGPAFVTWHRYHLLCLERDLQRLIGNESFALPYWNFATGRNECDVCTDQLFGAARPDDPTLISRNSRFSSWETVCDSLDDYNHLVTLCNGTYEGLLRRNQMGRNSMKLPTLKDIRDCLSLQKFDNPPFFQNSTFSFRNA
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1638
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG