missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trypsin 2/PRSS2 Antibody (12H7), Novus Biologicals™

Code produit 30035504 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
50 μL
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30035504 50 μL 50µL
30031959 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30035504 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32636550ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Trypsin 2/PRSS2 Monoclonal antibody specifically detects Trypsin 2/PRSS2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Trypsin 2/PRSS2
Applications ELISA, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 12H7
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gène Anionic trypsinogen, EC 3.4.21, EC 3.4.21.4, MGC111183, MGC120174, MGC120175, protease serine 2 preproprotein, protease, serine, 2 (trypsin 2), protease, serine, 2, preproprotein, Serine protease 2, TRY2TRY8, TRYP2, trypsin 2, Trypsin II, trypsin-2, trypsinogen 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from Human Trypsin 2/PRSS2 [UniProt P07478]
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5645
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.