Learn More
Gibco™ Trypsine-EDTA (0,05 %), rouge de phénol
Trypsine-EDTA (0,05 %), rouge de phénol
367.00€ - 778.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
---|---|
Contenu et stockage | –5 à –20°C |
Type de cellule | Cellules de mammifères |
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11500636
|
Gibco™
25300096 |
20 x 100 mL |
367.00€
20 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11510636
|
Gibco™
25300104 |
10 x 500 ml |
778.00€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’EDTA-Trypsin Gibco™ est composé de poudre de trypsine, un mélange irradié de protéases dérivées du pancréas porcin. En raison de son pouvoir digestif, la trypsine est souvent utilisée pour la dissociation des cellules, le passage des cultures cellulaires de routine, et la dissociation de tissus primaires. La concentration de trypsine requise pour la dissociation varie avec le type de cellule et les exigences expérimentales. Consultez la gamme complète de solutions de trypsine Gibco™ et les conditions recommandées pour la dissociation.Nous proposons une variété de formulations de trypsine et de réactifs TrypLE™ sans produits d’origine animale qui présentent :
Test de qualité
Les solutions de trypsine Gibco™ sont testées afin que leur pH, leur osmolalité, leur stérilité et leurs performances soient vérifiés. De plus, avant la fabrication, les matières premières sont vérifiées pour l’irradiation par faisceau électronique et soumises à des tests pour l’endotoxine, PPV, PCV 1/2, les mycoplasmes, bactéries, champignons et virus, ainsi qu’à plusieurs essais d’activité, à une analyse des cendres et à une analyse de l’humidité.
Traçabilité documentée
Nous pouvons fournir une documentation détaillée pour satisfaire vos besoins réglementaires. Les informations sur la trypsine Gibco™ comprennent la traçabilité du lot, les certificats d’origines animales, les analyses de lots, les certificats d’irradiation, un résumé de l’inactivation virale et la transparence de la chaîne d’approvisionnement.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Trypsine Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons une solution trypsine identique à Gibco™ fabriquée sur notre site situé à Grand Island, New York : (25300-120). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Normes ISO 13485, FDA | |
Cellules de mammifères | |
Liquide | |
EDTA, Rouge de phénol | |
Usage exclusivement réservé à la recherche |
–5 à –20°C | |
1 X | |
Réactif de dissociation de culture cellulaire | |
Culture de cellules de mammifères | |
Pancréas de porc |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.