Learn More
TSC1 Antibody (SR1192), R&D Systems™
Code produit 18620815 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620815 100 μg 100µL
18690805 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18620815 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP322167100ul
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
TSC1 Monoclonal specifically detects TSC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TSC1
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1192
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:1000-1:5000, Flow Cytometry 1:200, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène KIAA0243MGC86987, LAMhamartin, TSC, tuberous sclerosis 1, Tuberous sclerosis 1 protein, tumor suppressor
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human TSC1 (Uniprot #: Q92574)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Autophagy, Cancer, Hypoxia, mTOR Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7248
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG