Learn More
TSHR Antibody (SPM223), FITC, R&D Systems™
Code produit 18600938 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18600938 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18600938 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP254569F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.69€
    581.70€ / 100µL
    Économisez 78.99€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TSHR Monoclonal antibody specifically detects TSHR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TSHR
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Classification Monoclonal
Clone SPM223
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène CHNG1, LGR3hTSHR-I, MGC75129, seven transmembrane helix receptor, thyroid stimulating hormone receptor, Thyroid-stimulating hormone receptor, thyrotropin receptor, thyrotropin receptor-I, hTSHR-I, TSH-R
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human TSHR protein (Uniprot: P16473)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication, GPCR, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7253
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus