Learn More
TST Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498204 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498204 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498204 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335150MFV500
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
TST Polyclonal antibody specifically detects TST in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TST
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 2.8.1, EC 2.8.1.1, MGC19578, RDSRhodanese, thiosulfate sulfurtransferase, thiosulfate sulfurtransferase (rhodanese)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-297 of human TST (NP_003303.2).,, Sequence:, MVHQVLYRALVSTKWLAESIRTGKLGPGLRVLDASWYSPGTREARKEYLERHVPGASFFDIEECRDTASPYEMMLPSEAGFAEYVGRLGISNHTHVVVYDGEHLGSFYAPRVWWMFRVFGHRTVSVLNGGFRNWLKEGHPVTSEPSRPEPAVFKATLDRSLLKTYEQVLENLESKRFQLVDSRSQGRFLGTEPEPDAVGLDSGHIRGAVNMPFMDFLTEDGFEKGPEELRALFQTKKVDLSQPLIATCRKGVTACHVALAAYLCGKPDVAVYDGSWSEWFRRAPPESRVSQGKSEKA
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Proteases & Other Enzymes
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7263
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG