Learn More
TTC11 Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30497907 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30497907 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30497907 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337945G
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
TTC11 Polyclonal antibody specifically detects TTC11 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TTC11
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CGI-135, Fis1, FIS1 homolog, fission 1 (mitochondrial outer membrane) homolog (S. cerevisiae), fission 1 (mitochondrial outer membrane) homolog (yeast), H_NH0132A01.6, hFis1, mitochondrial fission 1 protein, tetratricopeptide repeat domain 11, Tetratricopeptide repeat protein 11, TTC11TPR repeat protein 11
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-122 of human TTC11 (NP_057152.2).,, Sequence:, MEAVLNELVSVEDLLKFEKKFQSEKAAGSVSKSTQFEYAWCLVRSKYNDDIRKGIVLLEELLPKGSKEEQRDYVFYLAVGNYRLKEYEKALKYVRGLLQTEPQNNQAKELERLIDKAMKKDG
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, Mitochondrial Fusion Proteins, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51024
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG