Learn More
TTC36 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18602615 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602615 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18602615 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP323480
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TTC36 Polyclonal specifically detects TTC36 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TTC36
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 0.5-1 ul/mg of lysate
Formule PBS, pH 7.0
Alias de gène HBP21, tetratricopeptide repeat domain 36, tetratricopeptide repeat protein 36
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TTC36 fragment
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 143941
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Gamme de produits Novus