Learn More
TTC4 Antibody (1E10), Novus Biologicals™
Code produit 18399097 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18399097 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18399097 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00007268M09
Mouse Monoclonal Antibody
TTC4 Monoclonal antibody specifically detects TTC4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TTC4
Applications Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1E10
Conjugué Unconjugated
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Numéro d’ordre du gène NP_004614
Alias de gène DKFZp781B0622, FLJ41930, MGC5097, tetratricopeptide repeat domain 4, tetratricopeptide repeat protein 4, TPR repeat protein 4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène TTC4 (NP_004614.2, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MEQPGQDPTSDDVMDSFLEKFQSQPYRGGFHEDQWEKEFEKVPLFMTRAPSEIDPRENPDLACLQSIIFDEERSPEEQAKTYKDEGNDYFKEKDYKKAVI
Méthode de purification IgG purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7268
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ