missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TTF-1/ NKX2-1 Antibody (TTF1/8430), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
249.00€ - 494.00€
Spécification
| Antigène | TTF-1 / NKX2-1 |
|---|---|
| Clone | TTF1/8430 |
| Concentration | 0.2 mg/ml |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18610624
|
Novus Biologicals
NBP3-20230-100ug |
100 μg |
494.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18640205
|
Novus Biologicals
NBP3-20230-20ug |
20 μg |
249.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TTF-1 / NKX2-1 Monoclonal antibody specifically detects TTF-1 / NKX2-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| TTF-1 / NKX2-1 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Membrane Trafficking and Chaperones, Tumor Biomarkers | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 7080 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
| TTF1/8430 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| benign chorea, Homeobox protein NK-2 homolog A, homeobox protein Nkx-2.1, NK2 homeobox 1, NK-2 homolog A, NKX2ANKX2.1, Thyroid nuclear factor 1, Thyroid transcription factor 1BHC, TITF1TEBP, TTF1, TTF1BCH, TTF-1NK-2 | |
| Recombinant human TTF-1/ NKX2-1 protein | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit