Learn More
TTL Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2E5F8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | TTL |
|---|---|
| Clone | 2E5F8 |
| Concentration | 0.76 mg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16837625
|
Proteintech
66076-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16827625
|
Proteintech
66076-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Catalyzes the post-translational addition of a tyrosine to the C-terminal end of detyrosinated alpha-tubulin.Spécification
| TTL | |
| 0.76 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| TTL, Tubulin tyrosine ligase, tubulin tyrosine ligase | |
| Ttl | |
| IgG2b | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 2E5F8 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Rat, Pig, Mouse | |
| P38160, P38585, Q8NG68, Q9QXJ0 | |
| 150465, 171572, 445530, 69737 | |
| TTL Fusion Protein Ag4708 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TTL |