missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTYH2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18686866 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
0.1 mg
Conditionnement:
0.03mg
0.10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18686866 0.025 mg 0.03mg
18137018 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18686866 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2411770.025mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

TTYH2 Polyclonal specifically detects TTYH2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TTYH2
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2.5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL
Formule PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène C17orf29, hTTY2, Protein Tweety Homolog 2, Tweety (Drosophila) Homolog 2, Tweety Family Member 2, Tweety Homolog 2, Tweety Homolog 2 (Drosophila)
Symboles de gène(s) TTYH2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human TTYH2. The immunogen is located within amino acids 60 - 110 of TTYH2. Amino Acid Squence: RRDDAVQTKQHHS
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 94015
Spécificité du test At least four isoforms of TTYH2 are known to exist; this antibody will only detect the two longest isoforms. This antibody is predicted to not cross-react with other TTYH family members.
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.