Learn More
Grant Instruments™ Adaptateur de tube pour agitateur rotateur vertical 360°C
Pour une utilisation avec les agitateurs rotatifs verticaux Grant PTR-25 ou PTR-35 360°
136.74€ - 290.44€
Spécification
Type de produit | Adaptateur pour tube à usage intensif |
---|
Code produit | Marque | Capacité | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Nbre de positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11421078
|
Grant Instruments™
PRSC-10 |
Jusqu’à 50 ml | 10 |
290.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11431078
|
Grant Instruments™
PRSC-22 |
Jusqu’à 15 ml | 22 |
162.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15231226
|
Grant Instruments™
PRSC-18 |
Jusqu’à 15 ml | 18 |
136.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Adaptateur de tube à usage intensif pour une utilisation avec agitateur rotatif multifonctionnel vertical Grant PTR-35 360° :
- PRSC-10 :
- tubes de 10 x 30 mm de diamètre
- Capacité : jusqu’à 50 ml
- PRSC-22 :
- tubes de 22 x 15 mm de diamètre
- Capacité : jusqu’à 15 ml
Adaptateur de tube à usage intensif pour une utilisation avec agitateur rotatif vertical Grant PTR-25 360° :
- Adaptateur de tube PRSC-18
- Tubes de 18 x 14 ou 15 mm de diamètre
Spécification
Adaptateur pour tube à usage intensif |