Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai pour agitateur incubateur
Le portoir pour tubes à essai Fisherbrand™ est conçu pour être utilisé avec un agitateur incubateur et peut contenir divers tailles de tubes.
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Code produit. 16323246
  • 199.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-06-2024
Description
  • Pour une utilisation avec un agitateur incubateur
  • En plastique, en polypropylène, en aluminium ou en fil
  • Conçu pour maintenir les tubes
Spécification
Spécification
Vertical
500 mL
Câble
4
Tubes de 500 ml
Portoir pour tubes à essai
16313226