Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai pour agitateur incubateur
Le portoir pour tubes à essai Fisherbrand™ est conçu pour être utilisé avec un agitateur incubateur et peut contenir divers tailles de tubes.
120.00€ - 210.00€
Spécification
Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | 16313226 |
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Angle d’inclinaison | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Angle d’inclinaison | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16393226
|
Fisherbrand™
|
Vertical | Tubes de 15, 50 ml |
210.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16363236
|
Fisherbrand™
|
Vertical | Tubes |
178.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16373236
|
Fisherbrand™
|
Vertical | Tubes de 15 ml |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16303246
|
Fisherbrand™
|
Vertical | Tubes de 50 ml |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16323246
|
Fisherbrand™
|
Vertical | Tubes de 500 ml |
199.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16393236
|
Fisherbrand™
|
Horizontal | Tubes de 1,5 à 2 ml |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16383236
|
Fisherbrand™
|
Horizontal | Tubes de 15 ml |
127.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16313246
|
Fisherbrand™
|
Horizontal | Tubes de 50 ml |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour une utilisation avec un agitateur incubateur
- En plastique, en polypropylène, en aluminium ou en fil
- Conçu pour maintenir les tubes
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
16313226 | |
1 de chaque |