Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai pour agitateur incubateur
Le portoir pour tubes à essai Fisherbrand™ est conçu pour être utilisé avec un agitateur incubateur et peut contenir divers tailles de tubes.
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Code produit. 16383236
  • 127.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-06-2024
Description
  • Pour une utilisation avec un agitateur incubateur
  • En plastique, en polypropylène, en aluminium ou en fil
  • Conçu pour maintenir les tubes
Spécification
Spécification
Horizontal
15 mL
Aluminium
4
Tubes de 15 ml
Portoir pour tubes à essai
16313226