Learn More
TUBGCP3 Monoclonal Antibody (OTI2A1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA812514
Description
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
TUBGCP3 Monoclonal antibody specifically detects TUBGCP3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western BlotSpécification
| TUBGCP3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P58854, Q96CW5 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 10426, 259279 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| OTI2A1 | |
| Unconjugated | |
| TUBGCP3 | |
| 104p; gamma-ring complex protein 104 kDa; Gamma-tubulin complex component 3; GCP3; GCP-3; Grip104; h104p; hGCP3; hGrip104; hSpc98; SPBC98; Spc98; Spc98p; spindle pole body protein; spindle pole body protein Spc98 homolog; Tubgcp3; tubulin gamma complex associated protein 3; tubulin, gamma complex associated protein 3 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 338-456 of human TUBGCP3 (NP_006313) produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.