Learn More
Tubulin Beta 4 Antibody, Alexa Fluor™ 647, R&D Systems™
Code produit 18366535 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18366535 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18366535 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299382AF647
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Tubulin Beta 4 Polyclonal specifically detects Tubulin Beta 4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Tubulin Beta 4
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène TUBB5beta-5, Tubulin 5 beta, tubulin beta-4 chain, tubulin, beta 4, tubulin, beta, 5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human Tubulin Beta 4.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10382
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus