Learn More
Rogo Sampaic™ Ciseaux en carbure de tungstène à usage intensif anatomique
Marque: Rogo Sampaic™ FMN021
21.22 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Ciseaux usage intensif• Insert de lame en carbure de tungstène
• Inox
• Ciseaux carbure
Spécification
Ciseaux anatomiques à usage intensif | |
140 mm | |
Carbure de tungstène | |
Tranchant / tranchant |