Learn More
TUSC3 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18620811 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620811 0.02 mL 0.02mL
18601461 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18620811 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2932230.02ml
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TUSC3 Polyclonal specifically detects TUSC3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TUSC3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène D8S1992, M33, N33MRT7MGC13453, oligosaccharyltransferase 3 homolog A, OST3A, Protein N33, Putative prostate cancer tumor suppressor, tumor suppressor candidate 3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 42-200 of human TUSC3 (NP_839952.1). QKKKENLLAEKVEQLMEWSSRRSIFRMNGDKFRKFIKAPPRNYSMIVMFTALQPQRQCSVCRQANEEYQILANSWRYSSAFCNKLFFSMVDYDEGTDVFQQLNMNSAPTFMHFPPKGRPKRADTFDLQRIGFAAEQLAKWIADRTDVHIRVFRPPNYSG
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7991
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus