Learn More
Brannan™ Densimètres Twaddell
Densimètres Twaddell chargés de grenaille pour une plage de densité relative de 24 à 48 g/ml
Marque:  Brannan™ 63/099/9
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Code produit. 12849207
  • 18.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-06-2024
Description
Pour des plages de densité Twaddell de 0 à 24 espacées de 1,0 TW. Charge de grenaille de 158 mm, échelle subdivisée en intervalles de 1,0 TW, précision de ± 1,0 TW, 0,5 TW ± 0,5 TW à 60/60°F. Calibré à 15,6°C.
Spécification
Spécification
1Pack
± 1 TW
250 mm
Densimètre Twaddle
1,0 TW
24 à 48 g/ml