Learn More
Brannan™ Densimètres Twaddell
Densimètres Twaddell chargés de grenaille pour une plage de densité relative de 24 à 48 g/ml
14.35€ - 19.50€
Spécification
Quantité | 1Pack |
---|---|
Type | Densimètre Twaddle |
Précision | ± 1 TW |
Incréments | 1,0 TW |
Longueur (métrique) | 250 mm |
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12849207
|
Brannan™
63/099/9 |
24 à 48 g/ml |
18.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12859207
|
Brannan™
63/100/0 |
48 à 74 g/ml |
19.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12879207
|
Brannan™
63/100/2 |
102 à 138 g/ml |
19.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12869207
|
Brannan™
63/100/1 |
74 to 102 g/mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Pour des plages de densité Twaddell de 0 à 24 espacées de 1,0 TW. Charge de grenaille de 158 mm, échelle subdivisée en intervalles de 1,0 TW, précision de ± 1,0 TW, 0,5 TW ± 0,5 TW à 60/60°F. Calibré à 15,6°C.Spécification
1Pack | |
± 1 TW | |
250 mm |
Densimètre Twaddle | |
1,0 TW |