Learn More
Brannan™ Densimètres Twaddell
Densimètres Twaddell chargés de grenaille pour une plage de densité relative de 24 à 48 g/ml
Marque: Brannan™ 63/100/0
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.04950kg
Description
Pour des plages de densité Twaddell de 0 à 24 espacées de 1,0 TW. Charge de grenaille de 158 mm, échelle subdivisée en intervalles de 1,0 TW, précision de ± 1,0 TW, 0,5 TW ± 0,5 TW à 60/60°F. Calibré à 15,6°C.Spécification
1Pack | |
± 1 TW | |
250 mm |
Densimètre Twaddle | |
1,0 TW | |
48 à 74 g/ml |