Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Two-Neck Round-Bottom Flasks, Side Neck Angled
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03213249
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Flacons de distillation conformes à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN
- Avec NS
- Avec 3 cols latéraux inclinés (20°)
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
250 ml | |
Verre Duran | |
Col latéral NS 19/26 |