Learn More
Cole-Parmer™ Pinces d’extension standard à deux broches
Maintenez le col de vos flacons, béchers, thermomètres et burettes bien en place grâce à ces pinces d’extension. Les pinces d’extension standard à deux broches sont destinées au maintien d’appareils à côtés droits. Deux pinces réglables sont proposées en acier inox ou en zinc nickelé.
45.05€ - 52.25€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type | Pince d’accessoire |
Matériau | Zinc nickelé |
À utiliser avec (application) | Idéales pour la manipulation d’appareils droits comme les burettes, thermomètres, béchers et cols de flacons |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11735419
|
Cole-Parmer™
08021-44 |
92 mm |
52.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11745419
|
Cole-Parmer™
08021-48 |
95 mm |
49.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11939718
|
Cole-Parmer™
08021-46 |
75 mm |
45.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Optez pour le réglage simple en vue d’une utilisation standard : un mors ou un “doigt” est ajusté à l’aide d’un écrou à oreilles, tandis que l’autre mors reste tel quel. Si vous avez besoin d’une pince plus polyvalente, choisissez le double réglage.- Les deux broches se règlent facilement sur une portée plus large
- Disponibles en moyenne et grande tailles
- Avec des manchons gainés de vinyle antidérapant ou pour les températures supérieures 100°C, recouverts de fibre de verre
- Un support supplémentaire doit être acheté séparément pour fixer les pinces à des cadres de laboratoire, des supports ou d’autres appareils
Specifications
1 de chaque | |
Pince d’accessoire | |
Zinc nickelé | |
Idéales pour la manipulation d’appareils droits comme les burettes, thermomètres, béchers et cols de flacons |