Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
La couleur jaune vif offre une haute visibilité. Le tissu léger et durable et le revêtement barrière polymérique fournissent une grande protection contre la perméation d’une large gamme de produits chimiques inorganiques et les risques biologiques (même pressurisés)
Marque:  DuPont™ D13395589
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 9.72900kg
Code produit. 11733093
  • 545.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 10-06-2024
Description
  • Combinaison à capuche avec ouverture élastique autour du visage
  • Rabat adhésif au menton pour un ajustement serré autour du respirateur
  • Coutures cousues et recouvertes de ruban adhésif
  • Rabat avec fermeture éclair auto-adhésive double
  • Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
  • Des passe-pouces empêchent les manches de remonter
  • Tissu 100 % étanche aux particules
  • Excellente barrière contre un large éventail de produits chimiques inorganiques concentrés et de risques biologiques
  • Traitement antistatique (intérieur)
Spécification
Spécification
Combinaison
Tychem&trade ;
Élastique
passe pouce
Double fermeture à glissière avec rabat auto-adhésif
Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Utilisé pour la protection contre les éclaboussures ou les éclaboussures sous pression dans une variété d'environnements industriels, y compris la fabrication de pâte à papier, le traitement des aliments, le traitement chimique et la fabrication pharmaceutique.
L
Jaune
Élastique
Élastique
Piqué, Ruban adhésif
Revêtement barrière polymère
100 à 108 cm
174 à 182 cm