Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire Tygon™ E-3603
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure de laboratoire Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 est compatible avec pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents dans le laboratoire.
Marque:  Masterflex™ ACF00038-CP
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15117134
  • 585.00€ / 15m
Expédition estimée: 17-07-2024
Description
  • La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
  • Non toxique et non contaminant
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
  • Sans BPA ni phtalates
  • Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
Applications typiques
  • Utilisation générale en laboratoire
  • Agro-alimentaire
  • Applications biopharmaceutiques
  • Appareils analytiques
  • Pompes péristaltiques et pompes à vide
  • Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Spécification
Spécification
Laboratory Tubing
0.5 in.
Tygon E-3603
19,05 mm
15 m
12.8 mm
Transparent
20 psi
Autoclavables
12,7 mm
0.75 in.
49.2 ft.
1/5 in.
Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse
20 psi
-46°C à +74°C