Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire Tygon™ E-3603
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure de laboratoire Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 est compatible avec pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents dans le laboratoire.
78.00€ - 1040.00€
Spécification
Type de produit | Laboratory Tubing |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Matériau | Tygon E-3603 |
Longueur totale (impériale) | 49.2 ft. |
Longueur totale (métrique) | 15 m |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15139194
|
Masterflex™
06407-75 |
4,8 mm | 3.2 mm | 0.8 mm | 20°psi |
78.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15197134
|
Masterflex™
06407-83 |
11.2 mm | 8 mm | 1.6 mm | 17°psi |
289.99€
15m |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
14881271
|
Masterflex™
06407-80 |
9.5 mm | 6.4 mm | 1.6 mm | 20°psi |
1040.00€
15m |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15187124
|
Masterflex™
06407-87 |
15 mm | 9,5 mm | 2,4 mm | 20°psi |
312.00€
15m |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15117134
|
Masterflex™
ACF00038-CP |
19,05 mm | 12,7 mm | 12.8 mm | 20 psi |
585.00€
15m |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
- Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminant
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
- Sans BPA ni phtalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
- Utilisation générale en laboratoire
- Agro-alimentaire
- Applications biopharmaceutiques
- Appareils analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Spécification
Laboratory Tubing | |
Tygon E-3603 | |
15 m | |
Transparent |
Oui | |
49.2 ft. | |
Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse |