Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire Tygon™
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure de laboratoire Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ supporte pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
Marque: Masterflex™ 06407-77
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Alternative à la tubulure DEHP
- La nouvelle formulation offre les mêmes performances exceptionnelles
- Ne contient pas de BPA
- Excellente résistance chimique
- Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
- Augmente la productivité des pompes péristaltiques – dure plus longtemps que d’autres tubes transparents 2 à 1
- Diamètre intérieur lisse et poli
- Non oxydante et non contaminante
- Glisse facilement sur les raccords et les poignées en toute sécurité
- Bobines marquées à intervalles de 1 pied pour une mesure facile
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA ; conforme à la norme USP classe VI et aux exigences de la norme NSF 51 | |
4 mm | |
5.6 mm | |
0.8 mm | |
–46 à 74°C | |
Oui | |
17°psi |
Oui | |
Tygon E-3603 | |
15.24 m | |
Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse | |
1/boîte | |
Transparent | |
74°C |