Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ LMT-55 sans configuration
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure Tygon™ LMT-55 Saint Gobain Performance Plastics™ sans configuration supporte pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 070534-18L-ND
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.07600kg
Code produit. 10092393
  • 74.65€ / 10m
Expédition estimée: 04-12-2023
Description
  • La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
  • Non toxique et non contaminant
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
  • Sans BPA ni phtalates
  • Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
Applications typiques
  • Utilisation générale en laboratoire
  • Aliments et boissons
  • Applications biopharmaceutiques
  • Appareils analytiques
  • Pompes péristaltiques et pompes à vide
  • Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
  • Transparent
  • Résistance aux efforts de flexion répétés et à l’abrasion
  • Moins perméable qu’une tubulure en caoutchouc
  • Pour une utilisation avec pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire
Spécification
Spécification
1,65 x 0,85mm
Tygon R3607
0,85 mm
-50deg;C
1,65 x 0,85mm
74°C
1,65 mm
1000 cm
Pour la distribution d’échantillons et de réactifs, les dosages biologiques et chimiques et l’analyse de l’eau et des sols
1/boîte
Bleu / bleu